Documentos clave
19144-U
Hamilton® needles for RN syringes, point style #5
needle size 26s ga, needle L 51 mm (2 in.), volume 2.5-100 μL
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
cone tip, side port stainless steel needle
tamaño de la aguja
26s ga
Características
removable needle cone tip (side port)
envase
pkg of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 7784-07
aguja L
51 mm (2 in.)
volumen
2.5-100 μL
Descripción general
Hamilton® needles for RN syringes, point style #5 are cone-tip needles equipped with side-port holes. Liquid samples can be filled and dispensed through the side hole, and septum damage is minimized by the solid domed tip.
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)