12455
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase 10% Petrocol C, matrix 80/100 SUPELCOPORT support, L × O.D. × I.D. 1.7 ft (0.52 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
stainless steel
Agency
ASTM® D5307
Parámetros
0-350 °C temperature (isothermal or programmed)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I. × D.E.
1.7 ft (0.52 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matriz
80/100 SUPELCOPORT support
grupo activo de la matriz
10% Petrocol C phase
tipo de columna
packed GC
compatibilidad
for use with General Configuration
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)