10288
HayeSep® Porous Polymer Adsorbent
matrix HayeSep C, 60-80 mesh, bottle of 75 cc
Seleccione un Tamaño
271,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
271,00 €
Productos recomendados
Formulario
solid
envase
bottle of 75 cc
fabricante / nombre comercial
Hayes Separation Inc
Parámetros
250 °C temp. limit
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
superficie
~442 m2/g
Matriz
HayeSep C
tamaño de partícula
60-80 mesh
densidad
~0.32 g/mL (free fall density)
Categorías relacionadas
Descripción general
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
480.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
248.88 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)