NIST3152A
Sodium (Na) standard solution
NIST® SRM® 3152a
Seleccione un Tamaño
1350,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
1350,00 €
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 50 mL
fabricante / nombre comercial
NIST®
Formato
single component solution
Categorías relacionadas
Descripción general
SRM 3152A _SDS
SRM 3152A _CoA
Aplicación
Características y beneficios
- Available with a certified mass fraction value for sodium.
- Certified value is based on;
2. Inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES) calibrated using four primary standards independently prepared from high-purity sodium chloride.
- Certified value is metrologically traceable to the International System of Units (SI) derived unit for mass fraction, expressed as milligrams per gram.
- The NIST certificate is provided with storage, handling, and use instructions.
Otras notas
Sodium (Na)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)