ZRB2065
Anti-Ku70/XRCC6 Antibody, clone 1D19-L1 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
5′-dRP lyase Ku70, 5′-deoxyribose-5-phosphate lyase Ku70, 70 kDa subunit of Ku antigen, ATP-dependent DNA helicase 2 subunit 1, ATP-dependent DNA helicase II 70 kDa subunit, CTC box-binding factor 75 kDa subunit, CTC75, CTCBF, DNA repair protein XRCC6, Lupus Ku autoantigen protein p70, TLAA, Thyroid-lupus autoantigen, X-ray repair complementing defective repair in Chinese hamster cells 6, X-ray repair cross-complementing protein 6
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1D19-L1, recombinant monoclonal
descripción
1D19-L1 Clone
Línea del producto
ZooMAb® learn more
Formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 69.84 kDa
observed mol wt ~70 kDa
purificado por
using Protein A
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μL
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnicas
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
secuencia del epítopo
C-terminal half
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
human ... XRCC6(2547)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in Raji cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected Ku70/XRCC6 in Raji cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected Ku70/XRCC6 in HEK293 cell lysate.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Ku70/XRCC6 in Human testis tissue sections.
Immunofluorescence Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Ku70/XRCC6 in Human testis tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)