1225011
USP
DOFETILIDE RELATED COMPOUND B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
Agency
USP
familia API
dofetilide
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)