ZRB2019
Anti-TYMS Antibody, clone 1E20 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
EC:2.1.1.45, TS, TSase
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1E20, recombinant monoclonal
descripción
1E20 Clone
Línea del producto
ZooMAb® learn more
formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 35.72 kDa
observed mol wt ~33 kDa
purificado por
using Protein A
reactividad de especies
rat, human
reactividad de especies (predicha por homología)
porcine, monkey
envase
antibody small pack of 25 μL
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnicas
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
secuencia del epítopo
C-terminal
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
human ... TYMS(7298)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in HEK293 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Thymidylate synthase (TYMS) in HEK293 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected TYMS in MCF-7 and L6 cell lysates.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound Thymidylate Synthase (TYMS) peptide with a KD of 2.2 x 10-6 in an affinity binding assay.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg from a representative lot detected Thymidylate Synthase (TYMS) in one million HEK293 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Thymidylate Synthase (TYMS) in HEK 293 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Thymidylate Synthase (TYMS) in human tonsil tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable