ZRB1972
Anti-PSA Antibody, clone 1E10 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
Prostate-specific antigen;EC:3.4.21.77;PSA;Gamma-seminoprotein; Seminin;Kallikrein-3;P-30 antigen;Semenogelase
Seleccione un Tamaño
192,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
192,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1E10, recombinant monoclonal
descripción
1E10 Clone
Línea del producto
ZooMAb® learn more
Formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 28.74 kDa
observed mol wt ~32 kDa
purificado por
using Protein A
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μL
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
secuencia del epítopo
Internal
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
, Aligned
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KLK3(354)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in Human Prostate tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected prostate specific antigen (PSA) in Human Prostate tissue lysate.
Tested applications
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound prostate specific antigen (PSA) peptide with a KD of 3.0 x 10-7 in an affinity binding assay.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected prostate specific antigen (PSA) in human prostate tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected prostate specific antigen (PSA) in LNCaP cells.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 μg from a representative lot detected prostate specific antigen (PSA) in one million LNCap cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting in Human Prostate tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected PSA in Human Prostate tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)