ZRB1461
Anti-SLC19A1 Antibody, clone 2E11 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
Reduced folate transporter;FOLT;Intestinal folate carrier 1;IFC-1;Placental folate transporter;Reduced folate carrier protein;RFC;hRFC;Reduced folate transporter 1;RFT-1;Solute carrier family 19 member 1;hSLC19A1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2E11, recombinant monoclonal
descripción
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Línea del producto
ZooMAb® learn more
formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 64.87 kDa
observed mol wt ~68 kDa
purificado por
using Protein A
reactividad de especies
human, monkey
envase
antibody small pack of 25 μL
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
secuencia del epítopo
C-terminal
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
, Aligned
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in Human Placenta tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected SLC19A1 in Human Placenta tissue lysate.
Tested applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected SLC19A1 in COS-7 cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound SLC19A1 with a KD of 2.1 x 10-7 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable