BR148030
BRAND® PP powder funnel short wide stem
top diam. 100 mm, bottom diam. 25 mm
Sinónimos:
Funnels, Powder funnels
About This Item
Productos recomendados
envase
pack of 20 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 148030
fondo diám.
25 mm
parte superior diám.
100 mm
Características y beneficios
- BRAND® powder funnel is ideal for transfering powders.
- Made from break-resistant polypropylene, these general lab use funnels include a short wide stem that facilitates optimal filtration.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)