Documentos clave
Z743510
Direct Thermal xylene resistant tags, removeable
white, L × W 0.875 in. × 0.875 in., roll of 1000 ea
Seleccione un Tamaño
1000 EA
62,30 €
62,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1000 EA
62,30 €
About This Item
Código UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
62,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
roll of 1000 ea
fabricante / nombre comercial
Diversified Biotech RVTH-4000
Parámetros
temp. range at -80 to 93 °C
L × An
0.875 in. × 0.875 in.
color
white
Categorías relacionadas
Descripción general
Resistant to most solvents including Acetone and Xylene. Labels are temperature resistant from -80°C to 93°C. Mark with a solvent resistant pen for exceptional durability. As a bonus, labels are repositionable.
Ideal to use on reusable labware- beakers, bottles, flasks, glass vials, tubes, tube racks and pipettes. Sample tracking - from purification to processing.
Compatible with GoDEX DT200 Direct thermal printer and US version of DYMO 450 printers. NOT COMPATIBLE WITH DYMO 550 printers.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)