Documentos clave
Z743487
Aluminum heating/cooling block
for 384-well plates, 384-wells in centre, 10 on sides (4 x 1.5 mL & 6 x 0.5 mL)
Sinónimos:
dry block, plate cooling block, plate heating block, tube cooling block, tube heating block
Seleccione un Tamaño
1 EA
391,00 €
391,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
391,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.77
391,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
for 384-well plates, 384-wells in centre, 10 on sides (4 x 1.5 mL & 6 x 0.5 mL)
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Diversified Biotech CHAM-3840
Descripción general
Each Cooling Chamber is a solid aluminum block that surrounds inserted tubes to guarantee sustained hot or cold temperatures.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)