Documentos clave
BR781260
BRAND® PCR Mini-cooler with transparent lid
Sinónimos:
Accessories, Mini cooler, PCR
Seleccione un Tamaño
2 EA
130,00 €
130,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 EA
130,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103025
NACRES:
NB.51
130,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
polypropylene
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 781260
técnicas
PCR: suitable
Descripción general
For protecting samples from warming. The mini PCR cooler keeps samples at 4 °C for approx. 3 hours. The insulating gel changes from violet to pink at 7 °C. Suitable for 0.2 mL single vessels, 8-strips, 12-strips as well as 96-well PCR plates.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)