Documentos clave
Z740286
GLACIERbrand, triple density
large ice pan, volume 9 L, blue
Seleccione un Tamaño
1 EA
59,50 €
59,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
59,50 €
About This Item
Código UNSPSC:
40151500
NACRES:
NB.22
59,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific IPAN-3000
volumen
9 L
9000 mL
color
blue
Descripción general
Excellent Insulation - Made of triple density expanded polystyrene. Preserves ice 30% longer!
Won′t Sweat - Thick insulating walls will not sweat
Easy-Grip - Robust handles make buckets easy to carry
Includes Lid - Use the supplied lid to maximize cooling (5 L bucket only)
Heavy-Duty - Solidly constructed to be unbreakable under normal laboratory conditions
Chemically Resistant - Resistant to mild chemicals* as well as ice-alcohol slurry, dry ice and liquid nitrogen
(*Not recommended for long-term exposure to harsh chemicals or corrosives)
Información legal
Galacton is a trademark of Tropix, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. What are the dimensions of the ice pan?
    1 respuesta
    1. The pan size is 17.25" x 13.50" x 4.96" (43.8cm x 34.3cm x 12.63cm).
      ¿Le ha resultado útil?