Z740132
BRAND® TipBox, empty
with green tip-tray for 300 μL tips
Seleccione un Tamaño
8,40 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
8,40 €
Productos recomendados
Materiales
colorless polypropylene box, lid, and holder (includes a colored tip-tray)
esterilidad
non-sterile
Características
autoclavable (121°C, 2 bar)
Holds <300 μl tips
stackable
envase
box of 1
fabricante / nombre comercial
BRAND 732994
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)