Documentos clave
Z711020
Media bottles, wide mouth, Lab 45, accessory
red ETFE pour ring
Sinónimos:
240760
Seleccione un Tamaño
10 EA
48,40 €
48,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
48,40 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
48,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
red ETFE pour ring
fabricante / nombre comercial
WHEATON®
Características y beneficios
  • For high temperature applications, use the PBT (polybutylene terephthalate) screw caps and the ETFE (ethylene tetrafluoroethylene) pour lips which can withstand temperatures up to 200ºC up to 2 hours
  • Autoclavable
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)