Documentos clave
SLW4516/32D
Pyrex® Pouring ring for Media-lab bottle
clear, 32 mm
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 4516/32D
Seleccione un Tamaño
10 EA
14,40 €
14,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
14,40 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
14,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
clear
polypropylene
esterilidad
non-sterile
fabricante / nombre comercial
4516/32D
SciLabware
Adaptador
32 mm
Descripción general
  • For use with 1516, 1517, 1518, 1519 1520, 1523 and 1524 series bottles
  • Ensures drip-free pouring
  • Clear polypropylene pouring ring
  • Withstands autoclaving up to 140 deg. C
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)