Documentos clave
Z708615
Hexagonal weighing boats
size XL
Sinónimos:
weighboat, weiging dish
Seleccione un Tamaño
500 EA
124,00 €
124,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 EA
124,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.71
124,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
hexagonal
polystyrene
tamaño
XL
Características
antistatic
envase
pack of 500 ea
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS14251D
fondo D.I.
3.5 in. (89 mm)
parte superior D.I.
5 in. (127 mm)
Descripción general
  • Hexagonal weighing boats are ideal for handling samples for weighing.
  • Flexible boats can be easily bent to form pour spouts for spill-free transfer and prevent sample loss.
  • Flat bottoms and sloping slides provide an accurate transfer.
  • These antistatic, polystyrene boats are non-reactive to most substances.
  • Chemically resistant to most chemicals including weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • Compatible with microwave moisture analyzers.
  • Resist temperatures to 158 °F (70 °C).
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)