Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
500 ea | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 109,00 € |
4 x 500 ea | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 381,00 € |
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.71
UNSPSC Code:
41121812
Material:
polystyrene
Packaging:
case of 2000 ea (Internal packs of 500)
Manufacturer/tradename:
Sigma-Aldrich
109,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
polystyrene
feature
color: opague, not transparent
packaging
case of 2000 ea (Internal packs of 500)
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
dish L × W
81 mm × 81 mm
size
81 mm × 81 mm × 18 mm
General description
Can be used for liquid or solid samples. The smooth rounded sidewall surface allows easy removal of samples.
Application
Plastic square weighing boats have been used for setting up an imaging chamber for live cell imaging via a microscope.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Sigma-Aldrich | manufacturer/tradename Sigma-Aldrich | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1421B | manufacturer/tradename Sigma-Aldrich |
| material polystyrene | material polystyrene | material polystyrene , square | material polystyrene |
| packaging case of 2000 ea (Internal packs of 500) | packaging case of 4000 ea (Internal packs of 500) | packaging pack of 500 ea | packaging case of 500 ea |
| size 81 mm × 81 mm × 18 mm | size 43 mm × 43 mm × 9 mm | size - | size 135 mm × 135 mm × 20 mm |
| feature color: opague, not transparent | feature - | feature - | feature - |
| dish L × W 81 mm × 81 mm | dish L × W 43 mm × 43 mm | dish L × W - | dish L × W 135 mm × 135 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Plastic square weighing boats
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?