Documentos clave
Z692662
microDOC Compact Gel Documentation System, with UV Transilluminator (UVT312)
AC/DC input 230 V AC
Seleccione un Tamaño
1 EA
5980,00 €
5980,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
5980,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.22
5980,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
Contains UK and Schuko plugs
fabricante / nombre comercial
Cleaver CSI-MDOCUV312
Descripción general
This option combines the microDOC Compact Gel Documentation System with a 21 x 21 cm tranilluminator.
Available with optional TotalLab 1D software. Main software functions include: lane creation, background subtraction, band detection, profile deconvolution, and molecular size, pI and quantity calibration.
System comprises of:
Camera: 1/1.7-inch type CMOS sensor with DIGIC 5 processor; 5x optical / 4x digital; 12.1 megapixels;
4GB storage card
Ethidium bromide & close up +3 filters
Lift-off hood with easy access door and built-in inner lights
Computer Interface: Hi-Speed USB (Mini-B compatible)
Screen: 8” TFT
21 x 21 cm transilluminator
Información legal
TotalLab is a trademark of Nonlinear Dynamics Ltd.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)