Z688525
Wash-Off Labels
L × W 2.625 in. × 1.00 in., pack of 750 ea (30 labels per sheet)
Seleccione un Tamaño
114,95 €
Precio de catálogo121,00 €Seleccione un Tamaño
About This Item
114,95 €
Precio de catálogo121,00 €Productos recomendados
Materiales
paper
white
envase
pack of 750 ea (30 labels per sheet)
fabricante / nombre comercial
Diversified Biotech WASH-1000
L × An
2.625 in. × 1.00 in.
Categorías relacionadas
Descripción general
- No adhesive - completely dissolves in water
- Environmentally safe - 100% biodegradable
- Autoclavable - resist exposure to steam at 121°C
- Temperature-resistant - room temperature to moderate freezer temperatures
- Laser Printable - for quick, easy labeling
- Fits a variety of bottles, flasks, beakers and other laboratory containers
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)