Documentos clave
Z743667
Tough-Tags for PCR tubes, Teeny
white, L × W 0.94 in. × 0.5 in., roll of 1500
Sinónimos:
solvent resistant labels, temperature resistant labels
Seleccione un Tamaño
1500 EA
37,60 €
37,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1500 EA
37,60 €
About This Item
Código UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
37,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
roll of 1500
fabricante / nombre comercial
Diversified Biotech THER-1094
técnicas
PCR: suitable
L × An
0.94 in. × 0.5 in.
color
white
Descripción general
Laboratory labels formatted for handwriting. Tough-Tags are chemically inert laboratory labels that strongly adhere to microtubes, test tubes, storage boxes and microscope slides. They resist organic solvents and caustic agents, making them perfect for accurately identifying important samples stored in moderate freezer temperatures.
Información legal
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)