Documentos clave
Z660183
Ohaus® Scout® Pro balance
SP4001, AC/DC input 230 V AC
Sinónimos:
laboratory scales, portable balances
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
Para consultas sobre este producto Z660183, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
stainless steel weighing plate
Características
CE compliant
CSA approved
fabricante / nombre comercial
SP4001
disponibilidad
available only in EU
intervalo de medición de la capacidad de pesada
4,000 g, resolution: 0.1 g
plataforma L × An
165 mm × 142 mm
alimentación a batería
4 AA (batteries not included)
Descripción general
  • Weighing units: g, kg, oz, lb, ozt, dwt
  • RS232 interface with integral cable
  • Two-button keypad and enhanced user interface speeds up use
  • Change weighing units with a touch of a button
  • AC adapter or 4 "AA" batteries
  • Sealed front panel and moulded spill ring to protect the balance during use
  • Includes an integral shipping lock to protect the weighing mechanism during transportation
  • Lockswitch to allow balance to be locked into a specific configuration, reducing operator error
  • Calibration weight not included
Información legal
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Scout is a registered trademark of Ohaus Corp.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)