Documentos clave
Z741389
Accuris Compact Balance
capacity 1200 g, AC/DC input 230 V AC, EuroPlug
Sinónimos:
laboratory balances, small balance, weighing balances
Seleccione un Tamaño
1 EA
456,00 €
456,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
456,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
456,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
stainless steel weighing plate
Características
CE compliant
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific W3300-1200-E
intervalo de medida
resolution: 0.1 g
intervalo de medición de la capacidad de pesada
1200 g
Parámetros
0.1 g readability
capacidad
1200 g
outside size
18.8 cm (7.5 in.) × 28 cm (11 in.) × 8 cm (3.1 in.)
plato de pesaje diám.
16 cm (6.3 in.)
Descripción general
Accuris Compact balances have been designed to meet the basic needs of academic and research labs requiring weight determinations to increments of 0.01 g to 0.1 g. Their reliable and precise weighing technology utilizes gold-plated, ceramic capacitors to determine sample mass.
The Compact series includes 6 models covering a wide range of maximum weight capacities and come with a draft shield ring to prevent air currents from affecting measurements.
The larger capacity models (1000 g, 5000 g, and 10,000 g) do not include the draft shield ring.
Información legal
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)