Documentos clave
Z654485
Vilber Lourmat Electronic Ballast transilluminators
ECX-F26.M
About This Item
Para consultas sobre este producto Z654485, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
entrada CA/CC
110 / 230 V, 50-60 Hz
fabricante / nombre comercial
Vilber Lourmat 2131 2600 1
disponibilidad
available only in EU
mesa tamaño
21 cm × 26 cm
Descripción general
These 312 nm UV transilluminators are based on an electronic ballast developed by Vilber Lourmat. Available as 8 watt (ECX models) or 15 watt (ETX models). It′s 25,000 Hz frequency provides a supreme light stability and avoids the usual flickering effect. No cooling fan is necessary, as the electronic ballast produces no heat. All models have an adjustable safety screen and stainless steel frame.
  • Compact size
  • Reduced electrical consumption
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)