Documentos clave
BMSE4000
Benchmark SmartBlue Transilluminator
AC/DC input 115 V
Sinónimos:
SYBR, SmartGlow, blue light, gel imaging, gel casting, transillumination
Seleccione un Tamaño
1 EACH
716,00 €
716,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
716,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41106000
NACRES:
NB.13
716,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific E4000
Descripción general
Accuris SmartBlue Transilluminators have been developed for viewing DNA gels stained with new, safe fluorescent dyes. These new dyes, such as SmartGlow, SYBR Green, Gel Green, have an excitation wavelength of 465470nm (visible blue light), and are safer to use than Ethidium Bromide.
Aplicación
Electrophoresis
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)