Documentos clave
Z637556
BRAND® PP funnels, plain interior
top diam. 75 mm, stem O.D. × L 10 mm × 55 mm
Seleccione un Tamaño
12 EA
15,60 €
15,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
15,60 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
15,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
fabricante / nombre comercial
BRAND 147020
vástago D.E. × Al
10 mm × 55 mm
parte superior diám.
75 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Made from durable polypropylene (PP), these funnels offer excellent chemical resistance and are suitable for a wide range of applications. The plain interior facilitates easy cleaning and prevents contamination, ensuring reliable performance during use.
Otras notas
BR147020 (India)
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1