Documentos clave
Z637238
Edisonite universal detergent
weight 5 kg
Seleccione un Tamaño
5 KG
136,00 €
136,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 KG
136,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
47131800
NACRES:
NB.35
136,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
descripción
pulverized detergents
fabricante / nombre comercial
BRAND 44205
técnicas
protein quantification: suitable
peso
5 kg
Descripción general
Pulverized detergents for immersion and ultrasonic baths. Alkaline. Ideal for removal of natural fats and oils, proteins, and blood.
Ingredients: Special phosphates, surfactants, emulsifying agents, auxiliary agents.
Otras notas
BR44205 (India)
Información legal
Edisonite is a trademark of Merz GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)