Z601578
Hettich® centrifuge adapters
for ROTINA 38/38R and ROTINA 420/420R Centrifuges, Adapter for 9-15 mL tubes (14-17x100 mm)
About This Item
Productos recomendados
Características
Holds 9 mL tubes
envase
pack of 4 ea
fabricante / nombre comercial
Hettich 1329
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 1490, 1495, 1481 (buckets)
Categorías relacionadas
Descripción general
- compatible with bucket/carriers 1381 (Z601543), 1390 and 1430
- compatible with blood/urine 9-10 mL collection tubes (15-16x92-102 mm)
Información legal
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG