Documentos clave
SLW1636/34MP
Pyrex® Culture tubes with SVL phenolic screwcaps
capacity 28 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1636/34MP
Seleccione un Tamaño
40 EA
516,00 €
516,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
40 EA
516,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.11
516,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass tube
phenolic cap
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
esterilidad
non-sterile
Características
neck thread external thread
envase
pack of 40 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 1636/34MP
D.E. × L
18 mm × 180 mm
tamaño del tapón
18 mm
capacidad
28 mL
pared grosor
1.8 mm
Descripción general
The in vitro cultivation of animal and plant cells in a nutrient medium is an essential part of today′s research in the field of microbiology. These cultivation approaches can take place at different scales - the vessels are selected accordingly. For test runs, rather small vessels such as culture tubes are used.
Características y beneficios
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • High resistance to attack from water reduces leaching of contaminants which can cause pH changes
  • PBT screwcaps with inert PTFE lined rubber disc
  • Cap can withstand repeated dry heat and steam sterilisation cycles.
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)