Documentos clave
Z351032
Sigma-Aldrich
Transfer pipette, polyethylene
narrow two-step stem, bulb draw 3.0 mL, non-sterile
Sinónimos:
liquid transfer tool, plastic pipette
Seleccione un Tamaño
500 EA
89,01 €
89,01 €
Precio de catálogo93,70 €Ahorre 5 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 EA
89,01 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
89,01 €
Precio de catálogo93,70 €Ahorre 5 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
polyethylene
esterilidad
non-sterile
Características
graduations: no
envase
pack of 500
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
Longitud
155 mm
bulbo aspiración
3.0 mL
vástago diám.
8 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Disposable transfer pipettes are a great way to transfer liquids without the worry of cross-contamination. Available in 19 styles, our extensive range is sure to have one that fits your needs.
Available as non-sterile, sterile, or sterile and wrapped in packs of 10.
  • Unified design with built-in pipette bulb
  • Safe, convenient use and disposal
  • Reduces loss of cells and proteins that bind to glass
  • Heat sealable to create liquid-tight storage
  • Non-autoclavable
Envase
Bulk pack
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)