Z350869
Transfer pipette, polyethylene
fine tip standard, bulb draw 3.3 mL, sterile
Sinónimos:
liquid transfer tool, plastic pipette
Seleccione un Tamaño
207,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
207,00 €
Productos recomendados
Materiales
polyethylene
esterilidad
sterile
Características
graduations: no
envase
pack of 500 (25 bags of 20)
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
Longitud
144 mm
bulbo aspiración
3.3 mL
vástago diám.
5 mm
Descripción general
Available as non-sterile, sterile, or sterile and wrapped in packs of 10.
- Unified design with built-in pipette bulb
- Safe, convenient use and disposal
- Reduces loss of cells and proteins that bind to glass
- Heat sealable to create liquid-tight storage
- Non-autoclavable
Envase
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)