Documentos clave
Z350885
Transfer pipette, polyethylene
fine tip, large bulb, sterile, bulb draw 4.8
Sinónimos:
liquid transfer tool, plastic pipette
Seleccione un Tamaño
400 EA
231,00 €
231,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
400 EA
231,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
231,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
polyethylene
esterilidad
sterile
Características
graduations: no
envase
pack of 400 (individually wrapped)
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
Longitud
150 mm
bulbo aspiración
4.8
vástago diám.
6.3 mm
Descripción general
Disposable transfer pipettes are a great way to transfer liquids without the worry of cross-contamination. Available in 19 styles, our extensive range is sure to have one that fits your needs.
Available as non-sterile, sterile, or sterile and wrapped in packs of 10.
  • Unified design with built-in pipette bulb
  • Safe, convenient use and disposal
  • Reduces loss of cells and proteins that bind to glass
  • Heat sealable to create liquid-tight storage
  • Non-autoclavable
Envase
Individually wrapped
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)