Documentos clave
Z135089
Sigma-Aldrich
Transfer pipette, polyethylene
graduated to 1 mL, bulb draw 5.0 mL, sterile
Sinónimos:
liquid transfer tool, plastic pipette
Seleccione un Tamaño
500 EA
125,00 €
125,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 EA
125,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
125,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
polyethylene
esterilidad
sterile
Características
graduations 0.25 mL
envase
pkg of 10 ea
pack of 500 (50 bags of 10)
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
Longitud
150 mm
bulbo aspiración
5.0 mL
vástago diám.
6 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Disposable transfer pipettes are a great way to transfer liquids without the worry of cross-contamination. Available in 19 styles, our extensive range is sure to have one that fits your needs.
Available as non-sterile, sterile, or sterile and wrapped in packs of 10.
  • Unified design with built-in pipette bulb
  • Safe, convenient use and disposal
  • Reduces loss of cells and proteins that bind to glass
  • Heat sealable to create liquid-tight storage
  • Non-autoclavable
Envase
Wrapped as packs of 10
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)