Documentos clave
Z332313
Bottle adapters for BRAND® Dispensers and Burettes
GL 45 thread, S 60 bottle, PE
Seleccione un Tamaño
1 EA
28,60 €
28,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
28,60 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.01
28,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
PE
fabricante / nombre comercial
BRAND 704348
Adaptador
S 60 bottle
GL 45 thread
Categorías relacionadas
Descripción general
For all Dispensette® models as well as seripettor® and QuikSip
Otras notas
BR704348 (India)
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
QuikSip is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)