Documentos clave
Z260029
Sigma-Aldrich
FORTUNA® Optifix® Basic bottle-top dispenser
volume 6-30 mL
Sinónimos:
Optifix Dispenser
Seleccione un Tamaño
1 EA
552,00 €
552,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
552,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
552,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
subdivision 0.5 mL
fabricante / nombre comercial
Fortuna Graf 101.080-44
intervalo de medición del volumen
6-30 mL
volumen
6-30 mL
Adaptador
GL 40
GL 45
Descripción general
For dispensing aqueous solutions, acids and crystallizing liquids
Features:
  • PTFE encased dispensing piston
  • Visible dispensing process by the use of a dispensing cylinder made of glass, coated with plastic-protection against breakage
  • Ergonomic finger protection cap
  • Fast and easy volume setting with additional fine adjustment
  • FIX adapter made of white PP up to 10 mL; FIX adapter made of solid white PP from 30 mL size
  • Valve block made of PTFE, no metal springs in the valve - no corrosion
  • Optifix® Basic dispenser available up to 500 mL
Supplied as Optifix® Basic dispenser, 2 PP adapters GL40 + GL45 & 1 PTFE intake tube
Información legal
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Optifix is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)