Documentos clave
Z327506
BRAND® graduated cylinder, PMP
volume 2,000 mL, tol. accuracy: 8 mL, subdivision, 20 mL
Seleccione un Tamaño
1 EA
76,00 €
76,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
76,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
76,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
subdivision 20 mL
fabricante / nombre comercial
BRAND
tol. measuring range
accuracy: 8 mL
intervalo de medición del volumen
2,000 mL
Altura
535 mm
Descripción general
20% bessere Toleranzen als Glas der Klasse A
Otras notas
BR35164 (India)
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)