Z327247
BRAND® graduated cylinder, PMP, embossed scale
volume 10 mL, accuracy: 0.2 mL
Seleccione un Tamaño
40,20 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
40,20 €
Productos recomendados
Agency
ISO 6706 (meets DIN 12 680-1 tolerances for Class B cylinders)
Características
subdivision 0.2 mL
fabricante / nombre comercial
BRAND
intervalo de medición del volumen
10 mL, accuracy: 0.2 mL
Altura
145 mm
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)