Documentos clave
Z281360
Laboratory brushes
Burette, L 30 in., brush diam. × L 1/2 in. × 3 1/4 in.
Seleccione un Tamaño
4 EA
51,70 €
51,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
4 EA
51,70 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
51,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pkg of 4 ea
Longitud
30 in.
brush diam. × L
1/2 in. × 3 1/4 in.
Descripción general
Brush materials resistant to acids, aromatic and aliphatic hydrocarbons, ketones, ethyl acetate esters, trichloroethylene, and hot water. FDA and USDA approved materials.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)