Documentos clave
Z325678
BRAND® BLAUBRAND® graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
 type 3 (zero on top), capacity 2 mL , with 0.01 subdivisions
Seleccione un Tamaño
12 EA
95,40 €
95,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
95,40 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
95,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
AR-Glas®
Agency
according to DIN 12 697
Características
class AS
graduation
subdivision 0.01 mL
total delivery (Ex + 15 sec waiting time)
envase
pack of 12
fabricante / nombre comercial
BRAND 27708
intervalo de medición
accuracy: 0.01 mL
capacidad
2 mL , with 0.01 subdivisions
Descripción general
AR-Glas®, DIN EN ISO 835. Type 3 (zero point at the top), totoal delivery. Graduations and inscriptions in high contrast blue enamel.
Otras notas
BR27708 (India)
Información legal
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Protocolos
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.