Z325317
BRAND® BLAUBRAND® bulb pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 3 mL, two marks
Seleccione un Tamaño
52,80 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
52,80 €
Productos recomendados
Materiales
AR-Glas®
descripción
partial delivery
Características
class AS
envase
pack of 6 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 29725
intervalo de medición del volumen
3 mL, accuracy: 0.010 mL
capacidad
3 mL
Descripción general
According to DIN EN ISO 648.
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Protocolos
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.