Documentos clave
Z325309
BRAND® BLAUBRAND® bulb pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 2 mL, two marks
Seleccione un Tamaño
12 EA
100,00 €
100,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
100,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
100,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
AR-Glas®
descripción
partial delivery
Características
class AS
envase
pack of 12 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 29723
intervalo de medición del volumen
2 mL, accuracy: 0.010 mL
capacidad
2 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
All BLAUBRAND bulb pipettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
According to DIN EN ISO 648.
Otras notas
BR29723 (India)
Información legal
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Protocolos
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.