Z325015
BRAND® BLAUBRAND® bulb pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
one mark, capacity 9 mL
Seleccione un Tamaño
62,40 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
62,40 €
Productos recomendados
Materiales
AR-Glas®
descripción
total delivery Ex + 15 sec waiting time
Características
class AS
envase
pack of 6 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 29711
capacidad
9 mL
Descripción general
According to DIN EN ISO 648.
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Protocolos
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.