Z324663
BRAND® SILBERBRAND ETERNA mixing cylinders
volume 250 mL
Seleccione un Tamaño
74,60 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
74,60 €
Productos recomendados
Materiales
polypropylene stopper
Junta
joint ST/NS29/32
Características
subdivision 2 mL
fabricante / nombre comercial
BRAND
Altura
350 mm
volumen
250 mL
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)