Z324175
BRAND® SILBERBRAND ETERNA measuring cylinder
volume 50 mL
Seleccione un Tamaño
21,50 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
21,50 €
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass 3.3
Características
subdivision 1 mL
fabricante / nombre comercial
BRAND
intervalo de medición del volumen
50 mL
Altura
200 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)