Documentos clave
Z306363
Volac® volumetric flask
volume 10 mL, accuracy: 0.025 mL, certificate
Seleccione un Tamaño
5 EA
66,10 €
66,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EA
66,10 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
66,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass flask
Junta
joint ST/NS neck10/19
Características
certificate
class A
envase
pack of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Poulton & Graf
disponibilidad
not available in USA and Canada
intervalo de medición del volumen
10 mL, accuracy: 0.025 mL
capacidad
10 mL
Descripción general
Conform to BS1792 and ISO1042. Each Volac flask is individually calibrated and printed, tested for accuracy, and numbered for full traceability, regardless whether Works Correction Certificate of Accuracy is provided. Borosilicate glass, permanent markings, and tooled ground neck fitted with PP stopper.
Información legal
Volac is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)