Z323977
BRAND® reservoir bottle for automatic burettes
capacity 2 L, amber borosilicate glass 3.3
Seleccione un Tamaño
99,90 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
99,90 €
Productos recomendados
Materiales
amber borosilicate glass 3.3
round bottle
Junta
joint 29/32 standard ground joint
joint ST/NS neck29/32
Características
without cap
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 23320
capacidad
2 L
diám. × Al
160 mm × 200 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)