Documentos clave
HS206371A
Transfer Pipette
working volume 1 mL, non-sterile, pack of 500 ea (bulk packed)
Sinónimos:
Disposable Transfer Pipette
Seleccione un Tamaño
500 EACH
51,40 €
51,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 EACH
51,40 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
51,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
polyethylene
esterilidad
non-sterile
Características
graduations 0.25 mL
envase
pack of 500 ea (bulk packed)
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS206371A
capacidad
5 mL
volumen de trabajo
1 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
The Transfer Pipette is a one-piece, unbreakable polyethylene plastic pipette, and is well-suited for blood banking, urinalysis, hematology, wet chemistry, microbiology, and serology.
Características y beneficios
  • 1 mL working volume (5 mL volume) x 150 mm L, .25 mL graduations
  • Bulk packed in a handy dispenser box
  • Disposable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)