WHAWB120204
QIAcard™ FTA™ Wash Buffer
Nucleic acid purification buffer, bottle of 500 mL
Sinónimos:
QIAcard™ FTA™ Wash Buffer (500 ml), Whatman FTA, Whatman FTA cards, Z719978
Seleccione un Tamaño
431,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
431,00 €
Productos recomendados
Características
Nucleic acid purification buffer
envase
bottle of 500 mL
fabricante / nombre comercial
Qiagen WB120204
Descripción general
Características y beneficios
- This reagent can be used to wash punches in the "punch-in" procedure for standard STR amplification.
- QIAcard™ FTA™ Wash Buffer allows for excellent results by removing PCR inhibitors and contaminants that can lower PCR yields.
- 500 ml for an increased number of reactions.
Otras notas
Información legal
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Description of common problems that can occur during genomic DNA preparation
This article describes the evaluation of Whatman FTA cards from Cytiva for their ability to collect, store, and isolate high-quality RNA from a variety of crude biological samples.
Polymerase chain reaction (PCR) is a technique that results in exponential amplification of a target DNA sequence.
Protocolos
This document shows intructions for EasiCollect™ device from Cytiva.
This study examined the yield and quality of DNA from samples applied to Whatman FTA cards, using five common methods of DNA extraction.
A number of options are available for sample collection, transport, archiving, and DNA purification.
Spectrophotometry can be used to estimate DNA or RNA concentration and to analyze the purity of the preparation.