WHAWB120112
QIAcard™ FTA™ Wash Buffer
Nucleic acid purification buffer, bottle size 25 mL
Sinónimos:
QIAcard™ FTA™ Wash Buffer (25 ml), Whatman FTA, Whatman FTA™ Purification Reagent
About This Item
Productos recomendados
Características
Nucleic acid purification buffer
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Qiagen WB120112
botella tamaño
25 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- This reagent can be used to wash punches in the "punch-in" procedure for standard STR amplification.
- QIAcard™ FTA™ Wash Buffer allows for excellent results by removing PCR inhibitors and contaminants that can lower PCR yields.
Otras notas
Información legal
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3